Få mere at vide
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatorbånd
Aktiverer CSSD og OR personale til at vide med et øjeblik, at pakkerne har været udsat for steriliseringsprocessen. 3M™ Comply™ Indikatortapen skifter farve eller bliver mørkere, når den udsættes for steriliseringsprocessen.
Brand:  Thermo Scientific™ 1322V24
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11741605
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Aktiverer CSSD og OR personale til at vide med et øjeblik, at pakkerne har været udsat for steriliseringsprocessen. 3M™ Comply™ Indikatortapen skifter farve eller bliver mørkere, når den udsættes for steriliseringsprocessen.
As an exposure monitor, 3M™ indicator tapes securely seal packs and enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. The chemical indicator ink, printed in a diagonal striped pattern, changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
  • Lead-free steam indicator tape is designed for use on all wraps
  • Reliable achesive adheres to packaging material
  • Sustainable, solvent-free manufacturing proces
  • Does not require hazardous waste disposal
  • Redesigned packaging uses up to 30% less plastic
  • Convenient, individually wrapped, easy-to-open rolls
  • Lead free and no added latex
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Meets NF EN 867-1 Class A, ISO 11140-1 Class 1
55 m x 24 mm
Autoclave
Indicator Tape
20 Pk.
Steam
Beige
Sterilization verification
55 m
Lead-free, aggressive, pressure sensitive adhesive
Yes
24 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatorbånd > Dimensions (LxW): 55m x 24mm