Få mere at vide
Shamrock™ Selvklæbende autoklave-indikatortape
Artikelnummer. 11720474
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
12m
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11720474 1 stk. 12m
1 options
Artikelnummer. 11720474 Leverandør Shamrock™ Leverandørnr. SIL101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 DKK
    128.78 DKK / 12m
    Spare 363.22 DKK
    73% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Indikerer afslutning af normal dampsteriliseringsbehandling. Shamrock™ Selvklæbende autoklave-indikatortape er alsidig og accepterer håndskrevne noter - kan bruges til at forsegle og identificere laboratoriematerialer før og efter behandling.
  • Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
  • “Steriliseret” vises efter at have nået 121 °C
  • Til brug i autoklaver
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til sterilisering i Poupinel eller i autoklave
Til brug med (udstyr) Poupinel eller i autoklave
Længde (metrisk) 12 m
Produkttype Selvklæbende autoklave-indikatortape
Temperatur (metrisk) 121 °C
Funktioner Med indikator, Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
Mængde 1 stk.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 15 min.
Steriliseringsmetode Poupinel eller i autoklave