missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienyl Acetate (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30135279
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135279 10 mg
30134288 100 mg
30010364 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29149310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 163041-94-9
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
Synonym (3E,8Z,11Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl Acetate, (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl Acetate;
IUPAC navn [(3E,8Z,11Z)-tetradeca-3,8,11-trienyl] acetate
SMIL CC\C=C/C\C=C/CCC\C=C\CCOC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienyl Acetate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5,7-8,12-13H,3,6,9-11,14-15H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,13-12+
Formel vægt 250.1933
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.