CAS RN 163041-94-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienyl Acetate (Technical Grade), TRC
CAS: 163041-94-9 Molekylær formel: C16H26O2 Molekylvægt (g/mol): 250.38 Synonym: (3E,8Z,11Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl Acetate,(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrienyl Acetate; IUPAC navn: [(3E,8Z,11Z)-tetradeca-3,8,11-trienyl] acetate SMIL: CC\C=C/C\C=C/CCC\C=C\CCOC(=O)C