missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, TRC

Artikelnummer. 30416080
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416080 50 mg
30410123 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP71232550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 903-67-3
Molekylær formel C21H34O3
Molekylvægt (g/mol) 334.49
Synonym Pregn-5-ene-3beta,17,20alpha-triol, (3beta,17alpha,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, Pregn-5-ene-3beta,17alpha,20alpha-triol, delta5-Pregnene-3beta,17alpha,20(S)-triol
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL C[C@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,13,15-18,22-24H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 334.2508
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.