CAS RN 903-67-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(3Beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, TRC
CAS: 903-67-3 Molekylær formel: C21H34O3 Molekylvægt (g/mol): 334.49 Synonym: Pregn-5-ene-3beta,17,20alpha-triol,(3beta,17alpha,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol,Pregn-5-ene-3beta,17alpha,20alpha-triol,delta5-Pregnene-3beta,17alpha,20(S)-triol IUPAC navn: (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol SMIL: C[C@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C