Få mere at vide
(3Beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,20S)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,13,15-18,22-24H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 334.2508 |