Få mere at vide
3Alpha,12Beta-Dihydroxycholanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3alpha,12beta-Dihydroxycholanoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21-,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 392.2927 |
| Procent renhed | >95% |