CAS RN 570-62-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3Alpha,12Beta-Dihydroxycholanoic Acid, TRC
CAS: 570-62-7 Molekylær formel: C24H40O4 Molekylvægt (g/mol): 392.57 Synonym: 3α,12β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid,3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid,12-Epideoxycholic Acid,12-epi-Deoxycholic Acid,3α,12β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid,3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanic Acid,3α,12β-Dihydroxy-5β-cholanoic Acid,(R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12R,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid SMIL: OC(CC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@@]21C)=O