missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3a)-Allopregnanolone Sulfate Pyridinium Salt, TRC

Artikelnummer. 30137436
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137436 250 mg
30003447 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137436 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA547120250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1177357-94-6
Molekylær formel C26H39NO5S
Molekylvægt (g/mol) 477.66
Synonym (3α,5α)-3-(Sulfooxy)pregnan-20-one Pyridinium Salt, 3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Sulfate Pyridinium Salt;
IUPAC navn [(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate;pyridine
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)OS(=O)(=O)O)C)C.C1=CC=NC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3alpha)-Allopregnanolone Sulfate Pyridinium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O5S.C5H5N/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;1-2-4-6-5-3-1/h14-19H,4-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);1-5H/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+;/m0./s1
Formel vægt 477.2549
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.