CAS RN 1177357-94-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(3a)-Allopregnanolone Sulfate Pyridinium Salt, TRC
CAS: 1177357-94-6 Molekylær formel: C26H39NO5S Molekylvægt (g/mol): 477.66 Synonym: (3α,5α)-3-(Sulfooxy)pregnan-20-one Pyridinium Salt,3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Sulfate Pyridinium Salt; IUPAC navn: [(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] hydrogen sulfate;pyridine SMIL: CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)OS(=O)(=O)O)C)C.C1=CC=NC=C1