Få mere at vide
3-Vinylbenzoic acid, 96%
Artikelnummer. 15405297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405297 1 g 1g
15415297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32556.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28447-20-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Polymerer blev skabt ved prægning af tri-O-acetylladenosin i akrylpolymermatrix ved brug af methacrylsyre (MAA) eller 3-vinylbenzoesyre (VBA) som en funktionel monomer og ethylenglycoldimethacrylat som et tværbindingsmiddel. Ni aktive estermonomerer baseret på 4-vinylbenzoesyre er blevet syntetiseret. Under frie radikal-polymerisationsbetingelser kunne disse monomerer med held polymeriseres, hvilket giver reaktive polymerer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polymerer blev skabt ved påtrykning af tri-O-acetylladenosin i akrylpolymermatrix ved brug af methacrylsyre (MAA) eller 3-vinylbenzoesyre (VBA) som en funktionel monomer og ethylenglycoldimethacrylat som et tværbindingsmiddel. Ni aktive estermonomerer baseret på 4-vinylbenzoesyre er blevet syntetiseret. Under frie radikal-polymerisationsbetingelser kunne
disse
monomerer med succes polymeriseres, hvilket giver reaktive polymerer. Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme, lys, ultraviolette stråler, frie radikaler initiatorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28447-20-3
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00157038
InChI nøgle VWXZFDWVWMQRQR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4438231
IUPAC navn 3-ethenylbenzoesyre
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Vinylbenzoic acid
Smeltepunkt 95°C
Mængde 1 g
Synonym 3-vinylbenzoic acid, 3-vinyl benzoic acid, 3-ethenyl-benzoic acid, benzoic acid,3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl, benzoic acid, 3-ethenyl-9ci
Formel vægt 148.16
Procent renhed 96%