Få mere at vide
3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride, Thermo Scientific™
A selective 5-HT3 serotonin receptor antagonist
1634.35 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 105826-92-4
Molekylær formel C17H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 320.817
MDL nummer MFCD00210221
InChI nøgle XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N
Synonym sdz-ics 930
PubChem CID 71300439
IUPAC navn [(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15435109
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62807.MC
100mg
1634.35 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
105826-92-4
320.817
XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N
71300439
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl
C17H21ClN2O2
MFCD00210221
sdz-ics 930
[(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride
Tekniske data
3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride
C17H21ClN2O2
UN2811
sdz-ics 930
XIEGSJAEZIGKSA-ICHLHHFLSA-N
[(5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 1H-indole-3-carboxylate;hydrochloride
71300439
105826-92-4
MFCD00210221
14,9783
Soluble in water
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C3=CNC4=CC=CC=C43.Cl
320.817
320.82
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : NL6012520
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater