Få mere at vide
3-(triphenylphosphoranyliden)dihydrofuran-2-(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11976021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11976021 1 g 1g
11986021 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440990010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-05-2027
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34932-07-5
Molekylær formel C22H19O2P
Molekylvægt (g/mol) 346.37
MDL nummer MFCD00065318
InChI nøgle JUKRJGQYUNADDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2 3h-furanone, 3-triphenylphosphoranylidene, gamma-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, alpha-triphenylphosphoranylidene-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-triphenylphosphoranylidene, 3-triphenylphosphoranylidene dihydro-2 3h-furanone, 3-triphenyl-??-phosphanylidene oxolan-2-one, 3-triphenyl-, e5-phosphanylidene dihydrofuran-2 3h-one, .gamma.-butyrolactonylidene triphenyl phosphorane, 2-oxotetrahydrofuran-3-ylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 97111
IUPAC navn 3-(triphenyl-$l^{5}-phosphanyliden)oxolan-2-on
SMIL O=C1OCCC1=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 243,0 °C til 246,0 °C
Farve Hvid
Elementær analyse 73,24 til 79,34 % (C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 346.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Triphenylphosphoranylidene)dihydrofuran-2-(3H)-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.