Få mere at vide
3-(Trifluormethylthio)benzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 11418857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418857 5 g 5g
11408857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19975.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 946-65-6 | C8H4F3O2S | 221,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 946-65-6
Molekylær formel C8H4F3O2S
Molekylvægt (g/mol) 221.17
MDL nummer MFCD00236337
InChI nøgle IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PubChem CID 688330
IUPAC navn 3-(trifluormethylsulfanyl)benzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Smeltepunkt 71 °C til 74 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 222.18
Procent renhed 97%