Få mere at vide
3-Trifluormethylbenzoisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 15446637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446637 5 g 5g
15436637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33779.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25753-15-5
Molekylær formel C16H8F6O3
Molekylvægt (g/mol) 362.23
MDL nummer MFCD09757594
InChI nøgle BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 599431
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)benzoyl]-3-(trifluormethyl)benzoat
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 362.23
Procent renhed 97%