Få mere at vide
3-Trifluormethylbenzoisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 15436637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436637 1 g 1g
15446637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33779.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 25753-15-5 | C16H8F6O3 | 362,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 25753-15-5
Molekylær formel C16H8F6O3
Molekylvægt (g/mol) 362.23
MDL nummer MFCD09757594
InChI nøgle BYLMYFXAIMTZIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoic anhydride, 3-trifluoromethyl benzoic anhydride, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, anhydride, 3-trifluoromethyl benzoyl 3-trifluoromethyl benzoate, acmc-1cd8h, 3-trifluoromethyl phenyl anhydride #, benzoic acid,3-trifluoromethyl-, anhydride with 3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 599431
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)benzoyl]-3-(trifluormethyl)benzoat
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 362.23
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.