Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%
Artikelnummer. 11327176
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327176 1 g 1g
11337176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07191.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 937-00-8 | C7H5F3S | 178,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 937-00-8
Molekylær formel C7H5F3S
Molekylvægt (g/mol) 178.17
MDL nummer MFCD00041142
InChI nøgle SCURCOWZQJIUGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl thiophenol, 3-trifluoromethyl benzenethiol, 3-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 3-trifluoromethylthiophenol, m-trifluoromethylthiophenol, 3-mercaptobenzotrifluoride, m-trifluoromethyl benzenethiol, benzenethiol, 3-trifluoromethyl, pubchem4600
PubChem CID 136751
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzenthiol
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(S)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Kogepunkt 71°C to 72°C (20 mmHg)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1943114
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 178.18
Procent renhed 97%