Få mere at vide
3-(trifluormethyl)thiobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433447 250 mg 250mg
11481170 1 g 1g
11491170 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26311.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 53515-17-6 | C8H6F3NS | 205.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53515-17-6
Molekylær formel C8H6F3NS
Molekylvægt (g/mol) 205.20
MDL nummer MFCD01567258
InChI nøgle WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl thiobenzamide, 3-trifluoromethylthiobenzamide, 3-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 3-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 3-trifluoromethyl-thiobenzamide, amino 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thione, acmc-20amye, pubchem5483, maybridge1_008312
PubChem CID 2777849
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzencarbothioamid
SMIL NC(=S)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 205.2
Procent renhed 97%