Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 15495617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495617 250 mg 250mg
15485617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32858.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 336628-67-2 | C8H5F3O2 | 190,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 336628-67-2
Molekylær formel C8H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 190.12
MDL nummer MFCD03788529
InChI nøgle ZUNOXMJBNMKYOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-trifluoromethyl salicylaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-trifluoromethyl, pubchem10111, 2-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 2779274
IUPAC navn 2-hydroxy-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL OC1=C(C=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
Smeltepunkt 54 °C til 59 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 190.12
Procent renhed ≥98%