Få mere at vide
3-(trifluormethyl)phenyltrimethylammoniumhydroxid, 5 % w/v i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359408
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359408 5 mL 5ml
11349408 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11359408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043284.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Transesterificeringsreaktioner
Transesterificeringsreaktioner.3-(Trifluormethyl)phenyltrimethylammoniumhydroxid anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68254-41-1
Molekylær formel C10H14F3NO
Molekylvægt (g/mol) 221.223
MDL nummer MFCD00059473
InChI nøgle BFPOZPZYPNVMHU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide, m-tfptah, trifluoromethylphenyltrimethylammoniumhydroxide, 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide in methanol, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethyl phenyl azanium hydroxide, m-trifluoromethylphenyl trimethylammonium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium oxidanide, trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium hydroxide
PubChem CID 2760772
IUPAC navn trimethyl-[3-(trifluormethyl)phenyl]azaniumhydroxid
SMIL C[N+](C)(C)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Mængde 5 mL
FN nummer UN2924
Opløselighedsinformation Miscible with water and alcohols.
Formel vægt 221.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in methanol
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide, 5% w/v in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol