Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammoniumhydroxid, 5% w/v i methanol
Beskrivelse
Transesterificeringsreaktioner.3-(Trifluormethyl)phenyltrimethylammoniumhydroxid anvendes som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide |
| Mængde | 25 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og alkohol. |
| Formel vægt | 221.22 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 5% w/v in methanol |
| Fysisk form | Væske |