Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, 95%
Artikelnummer. 11398545
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398545 1 g 1g
11308555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11996.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 368-78-5 | C7H7F3N2 | 176.142 g/mol
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin anvendes i syntesen af N-2-diphenylhydrazincarboxamider og N-2-diphenylhydrazincarbothioamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin anvendes til syntese af N-2-diphenylhydrazincarboxamider og N-2-diphenylhydrazincarbothioamider.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-78-5
Molekylær formel C7H7F3N2
Molekylvægt (g/mol) 176.142
MDL nummer MFCD00025093
InChI nøgle RSESUCWJKLHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylhydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 3-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifloromethylphenylhydrazine, 3-trifluouromethyl phenylhydrazinehydrochloride, 3-trifluoromethyl phenylhydrazine hydrochioride, pubchem3280, enamine_001261
PubChem CID 98650
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]hydrazin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)NN)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Tæthed 1.348
Kogepunkt 80°C to 83°C (9 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 1 g
Beilstein 640075
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 176.14
Procent renhed 95%