Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11427636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427636 25 g 25g
11417636 5 g 5g
11309549 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11427636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14663.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2338-76-3 | C9H6F3N | 185.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2338-76-3
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.15
MDL nummer MFCD00001913
InChI nøgle JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 3-trifluoromethylbenzylcyanide, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzyl cyanide, m-trifluoromethylphenylacetonitrile, m-trifluoromethylbenzyl cyanide, 3-trifluoromethylphenylacetonitrile, 3-trifluormethylbenzylcyanide, 3-trifluoromethyl benzeneacetonitrile
PubChem CID 75360
IUPAC navn 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(CC#N)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Tæthed 1.187
Kogepunkt 92°C to 93°C (4 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.459
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 909640
Formel vægt 185.15
Procent renhed 97%