Få mere at vide
3-(trifluormethyl)phenylacetone, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.204g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CF3C6H4CH2COCH3 |
| Brydningsindeks | 1,4560 til 1,4580 (20 °C, 589 nm) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.