Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenyleddikesyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 77 °C til 78 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2213223 |
| Formel vægt | 204.15 |
| Procent renhed | ≥98% |