Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 96%
Artikelnummer. 11363096
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363096 10 g 10g
11373096 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10960.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 351-35-9 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351-35-9
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.148
MDL nummer MFCD00004339
InChI nøgle BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenylacetic acid, m-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethylphenylacetic acid, 3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, a,a,a-trifluoro-m-tolyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl acetic acid, 3-carboxymethyl benzotrifluoride
PubChem CID 67695
IUPAC navn 2-[3-(trifluormethyl)phenyl]eddikesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CC(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 77 °C til 78 °C
Mængde 10 g
Beilstein 2213223
Formel vægt 204.15
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.