Få mere at vide
[3-(trifluormethyl)phenyl]methanthiol, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10325012
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10325012 1 g 1g
10643613 10 g 10g
11396955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10325012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00142DA
Kemiske identifikatorer
CAS 25697-55-6
Molekylær formel C8H7F3S
Molekylvægt (g/mol) 192.199
MDL nummer MFCD00042435
InChI nøgle CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methanthiol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CH2SH
Mængde 1 g
Formel vægt 192.2
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk