Få mere at vide
[3-(trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740974
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10740974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10611995 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00932DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 127162-96-3
Molekylær formel C8H6ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 258.639
MDL nummer MFCD01631926
InChI nøgle WIGCBGFBBRJTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzylsulfonylchloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl phenylmethanesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzylsulphonyl chloride, 3-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonylchloride
PubChem CID 2794646
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 258.65
Procent renhed 90%