Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenylisothiocyanat, 98 %
Description
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.335 |
| Kogepunkt | 208 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.5547 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 781205 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Show More |