Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98%
Artikelnummer. 11352547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352547 1 g 1g
11362547 5 g 5g
11372547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11646.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1840-19-3 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1840-19-3
Molekylær formel C8H4F3NS
Molekylvægt (g/mol) 203.182
MDL nummer MFCD00004806
InChI nøgle GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
PubChem CID 137232
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Tæthed 1.335
Kogepunkt 208°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5547
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 781205
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 203.19
Procent renhed 98%