Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenyl-isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11397426
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397426 5 g 5g
11387426 1 g 1g
11307436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09448.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 329-01-1 | C8H4F3NO | 187,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-01-1
Molekylær formel C8H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 187.12
MDL nummer MFCD00002020
InChI nøgle SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
IUPAC navn 1-isocyanato-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Tæthed 1.336
Kogepunkt 53 °C til 54 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 58 °C (136 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4685
Mængde 5 g
FN nummer UN2285
Beilstein 744880
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 187.12
Procent renhed 98%