Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenol, 98+%
Artikelnummer. 11485123
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485123 5 g 5g
11495123 25 g 25g
11405133 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12784.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162,111 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-17-9
Molekylær formel C7H5F3O
Molekylvægt (g/mol) 162.111
MDL nummer MFCD00002299
InChI nøgle UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)phenol
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 1.336
Kogepunkt 177°C to 178°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Phenol-like
Brydningsindeks 1.458
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2045663
Formel vægt 162.11
Procent renhed ≥98%