Få mere at vide
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428435
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15428435
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33375.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100036-64-4
Molekylær formel C14H9F3O
Molekylvægt (g/mol) 250.22
MDL nummer MFCD03424645
InChI nøgle WRWNNARTYPYHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl phenyl benzaldehyde, 3'-trifluoromethyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde,3'-trifluoromethyl, pubchem10313, acmc-1br3b, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-carboxaldehyde
PubChem CID 1393343
IUPAC navn 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzaldehyde
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 250.22
Procent renhed 96%