Få mere at vide
3-(Trifluormethyl)benzylamin, 98%
Artikelnummer. 10572661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572661 5 g Glasflaske 5g
10239463 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312960050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2740-83-2
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.15
MDL nummer MFCD00008117
InChI nøgle YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 93,0 °C til 97,0 °C (22,0 mmHg)
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1,4620 til 1,4640
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.22
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 175.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske