Få mere at vide
3-(Trifluormethyl)benzylamin, 97%
Artikelnummer. 11451157
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451157 25 g 25g
11441157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24143.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175,154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2740-83-2
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.154
MDL nummer MFCD00008117
InChI nøgle YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Tæthed 1.222
Kogepunkt 93 °C til 97 °C (28 mmHg)
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Brydningsindeks 1.463
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1102465
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 175.15
Procent renhed 97%