Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, tech. 90%
Artikelnummer. 11398005
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398005 1 g 1g
11308015 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08155.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25697-55-6 | C8H7F3S | 192,199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25697-55-6
Molekylær formel C8H7F3S
Molekylvægt (g/mol) 192.199
MDL nummer MFCD00042435
InChI nøgle CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methanthiol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Kogepunkt 75 °C til 77 °C (5 mmHg)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2520097
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 192.2
Procent renhed 90%
Grad Teknisk