Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11447717
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447717 100 g 100g
11427717 5 g 5g
11437717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16253.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194,581 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-29-3
Molekylær formel C8H6ClF3
Molekylvægt (g/mol) 194.581
MDL nummer MFCD00000908
InChI nøgle XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Tæthed 1.254
Kogepunkt 68°C to 70°C (12 mmHg)
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4645
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 743242
Formel vægt 194.59
Procent renhed 98%