Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzylchlorid, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride |
| Tæthed | 1.254 |
| Kogepunkt | 68 °C til 70 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 74 °C (165 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.4645 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 743242 |
| Formel vægt | 194.59 |
| Mehr anzeigen |