Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzylbromid, 98%
Artikelnummer. 11429586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429586 5 g 5g
11419586 1 g 1g
11439586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19330.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-23-3 | C8H6BrF3 | 239,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-23-3
Molekylær formel C8H6BrF3
Molekylvægt (g/mol) 239.04
MDL nummer MFCD00000395
InChI nøgle MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
PubChem CID 123061
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Tæthed 1.565
Kogepunkt 67°C to 69°C (4 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.492
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 743243
Formel vægt 239.04
Procent renhed 98%