Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 11412758
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412758 25 g 25g
11402758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16739.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-75-7
Molekylær formel C8H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 176.138
MDL nummer MFCD00004645
InChI nøgle BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Tæthed 1.293
Kogepunkt 79 °C til 80 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 25 g
Beilstein 1450161
Formel vægt 176.14
Procent renhed 97%