Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzylalkohol, 97%
Artikelnummer. 11402758
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402758 5 g 5g
11412758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16739.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 349-75-7
Molekylær formel C8H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 176.138
MDL nummer MFCD00004645
InChI nøgle BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
IUPAC navn [3-(trifluormethyl)phenyl]methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Tæthed 1.293
Kogepunkt 79°C to 80°C (3 mmHg)
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.46
Mængde 5 g
Beilstein 1450161
Formel vægt 176.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Trifluoromethyl)benzylic alcohol