Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483017 1 g 1g
11493017 5 g 5g
11403027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15564.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27328-86-5
Molekylær formel C10H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 213.159
MDL nummer MFCD00052315
InChI nøgle GEPORLBYZLQDOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbenzoylacetonitrile, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanenitrile, 3-trifluoromethyl benzoylacetonitrile, 2-cyano-3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionitrile, pubchem12076, acmc-1cbhg, maybridge1_000123, 3-trifluoromethyl benzoyl acetonitrile
PubChem CID 520304
IUPAC navn 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Smeltepunkt 58°C to 63°C
Mængde 1 g
Beilstein 2373428
Formel vægt 213.16
Procent renhed 97%