Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10626681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626681 5 mL Glasflaske 5ml
10177603 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312940050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2251-65-2
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.57
MDL nummer MFCD00000680
InChI nøgle RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.3800g/mL
Kogepunkt 184,0 °C til 186,0 °C (750,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C6H4COCl
Brydningsindeks 1,4760 til 1,4780
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.38
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 208.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske