Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11471828
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471828 100 g 100g
11451828 5 g 5g
11461828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14493.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208,564 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2251-65-2
Molekylær formel C8H4ClF3O
Molekylvægt (g/mol) 208.564
MDL nummer MFCD00000680
InChI nøgle RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Tæthed 1.408
Kogepunkt 189 °C til 191 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.477
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 391266
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 208.57
Procent renhed 97%