Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11319549
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319549 5 g 5g
11448886 25 g 25g
11458886 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17029.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 368-77-4 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-77-4
Molekylær formel C8H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 171.122
MDL nummer MFCD00001807
InChI nøgle OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyanobenzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolunitrile, unii-y7zd7dk3ay, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluonitrile, y7zd7dk3ay, a,a,a-trifluor-m-tolunitril
PubChem CID 67783
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 14°C to 18°C
Tæthed 1.28
Kogepunkt 188°C to 190°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Brydningsindeks 1.459
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1868102
Formel vægt 171.12
Procent renhed 98%