Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzoesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 103 °C til 107 °C |
| Kogepunkt | 237 °C til 240 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2049239 |
| Formel vægt | 190.12 |
| Procent renhed | ≥98% |