Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11427626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427626 25 g 25g
11339549 1 g 1g
11417626 5 g 5g
11437626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11427626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14657.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 777-44-6 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 777-44-6
Molekylær formel C7H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.612
MDL nummer MFCD00014724
InChI nøgle ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2733250
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.526
Kogepunkt 79°C to 80°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.487
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2650774
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 244.62
Procent renhed 98%