Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743465 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743465 1 g Glass bottle 1g
10751151 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743465 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306280010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 777-44-6
Molekylær formel C7H4ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 244.62
MDL nummer MFCD00014724
InChI nøgle ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2733250
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Brown
Tæthed 1.5200g/mL
Kogepunkt 77°C to 79°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CF3C6H4SO2Cl
Brydningsindeks 1.4847 to 1.4867
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.52
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 244.62
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid