missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzenpropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| Formel vægt | 204.0762 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?